Stampa…
NADH-Na₂ idrato 95+%, reduced
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
271100010 271102500 271100050 271100250
ACRO271100010EA 98.8 EUR
ACRO271100010 ACRO271102500 ACRO271100050 ACRO271100250
NADH-Na₂ idrato 95+%, reduced
NADH-Na2 idrato
Formula: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂·H₂O
Punto di fusione: 140…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03791273
CAS Number: 1949720-50-6
EINECS: 210-123-3
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8.0 % (K.F.)
HPLC ≥95.0 %