Stampa…
Methyl violet 2B, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
198099-100G 198099-25G
198099-100GEA 224 EUR
198099-100G 198099-25G
Methyl violet 2B, Sigma-Aldrich®
Methyl violet 2B
Formula: C₂₄H₂₈ClN₃
Punto di fusione: 137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012568
CAS Number: 8004-87-3
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cbb5eadf0a61c4c5aa95151b8cb7ce8ca23557d&vid=6c464e6ab3c52e94db2297f4a6bcad662c2076d4&prid=web&clid=SAPDAM