Stampa…
Methyl violet 2B
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12159.18 A12159.30
A12159.18EA 30.1 EUR
A12159.18 A12159.30
Methyl violet 2B
Methyl violet 2B
CAS No.: 8004-87-3 Molecular Formula: C24H27N3.HCl Formula Weight: 393.96 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00012568
Formula: C₂₄H₂₈ClN₃
Punto di fusione: 137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012568
CAS Number: 8004-87-3
UN: 3077
ADR: 9,III