Stampa…
Tornasole
Fornitore: MP Biomedicals
0215526325 0215526380
ICNA0215526325EA 140 EUR
ICNA0215526325 ICNA0215526380
Tornasole
Tornasole
MDL Number: MFCD00131528
CAS Number: 1393-92-6
EINECS: 215-739-6