Stampa…
Tornasole indicator for titration (pH 5-8), Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
61280-25G 61280-25KG
61280-25GEA 311.08 EUR
61280-25G HONC61280-25KG
Tornasole indicator for titration (pH 5-8), Fluka™
Tornasole
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00131528
CAS Number: 1393-92-6
EINECS: 215-739-6
Visualizza i codici
Change range (pH 5-8) complying