AMBERLITE® IRN-78, Resina a scambio cationico tipo (OH-), Stirene-DVB Resina fortemente basica nuclear grade
Fornitore: Thermo Scientific
45591.A3
45591.36
45591.A3EA
131
EUR
45591.A3
45591.36
AMBERLITE® IRN-78, Resina a scambio cationico tipo (OH-), Stirene-DVB Resina fortemente basica nuclear grade
AMBERLITE® IRN-78, Resina a scambio cationico tipo (OH-), Stirene-DVB Resina fortemente basica
CAS No.: 11128-95-3
Molecular Formula: Styrene-DVB; Strongly basic anion exchange resin
Physical Form: Amber beads
Appearance: Amber
Merck Reference: 14,382
MDL No.: MFCD00145822
Temperatura di stoccaggio:
Ambiente |
MDL Number:
MFCD00145822 CAS Number: 11128-95-3 Merck Index: 14,382 |