Stampa…
AMBERLITE® IRN-77, Resina a scambio ionico (H⁺) nuclear grade
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
16821.36 16821.A3
16821.36EA 65.1 EUR
16821.36 16821.A3
AMBERLITE® IRN-77, Resina a scambio ionico (H⁺) nuclear grade
AMBERLITE® IRN-77, Resina a scambio ionico (H⁺)
CAS No.: 11128-94-2 Molecular Formula: Styrene-DVB; Strongly acidic cation exchange resin Merck Reference: 14,382 MDL No.: MFCD00145822
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 11128-94-2
Merck Index: 14,382