Stampa…

Fast green FCF

Fornitore: Merck
Attenzione

Synonyms: Light green, Sodium 2-((4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-5-hydroxybenzenesulphonate, CI 42053, Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt

2.74244.0000 2.74244.0050
2.74244.0000EA 0 EUR
2.74244.0000 2.74244.0050
Fast green FCF
Fast green FCF
Formula: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Punto di fusione: 290 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013053
CAS Number: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Merck Index: 13,03970

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR