Stampa…
Fast green FCF, puro, certificato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
410530250 410531000
ACRO410530250EA 86.2 EUR
ACRO410530250 ACRO410531000
Fast green FCF, puro, certificato
Fast green FCF
Formula: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Punto di fusione: 290 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013053
CAS Number: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Merck Index: 13,03970
Visualizza i codici
Appearance Bordeaux to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥85 %
UV Lambda max 622 to 626 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.20
BSC Certification Passes