Lithium acetate hydrate ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.998%
CAS No.: 546-89-4
Molecular Formula: LiOOCCH3.xH2O
Formula Weight: 65.98(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 57.8°
MDL No.: MFCD00013057
Formula:
H₃CCOOLi·xH₂O Punto di fusione: 291 °C Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013057 CAS Number: 546-89-4 EINECS: 208-914-3 Merck Index: 14,5521 |