Stampa…
Eosina-blu di metilene sec. May-Grünwald, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.01352.0100 1.01352.0000 1.01352.1000
1.01352.0100EA 270 EUR
1.01352.0100 1.01352.0000 1.01352.1000
Eosina-blu di metilene sec. May-Grünwald, Sigma-Aldrich®
Eosina-blu di metilene sec. May-Grünwald
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00131580
ADR: 3,II
IVDLogo