Stampa…
Eosina-blu di metilene sec. May-Grünwald soluzione, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
3855.1000EA 0 EUR
3855.1000 3855.2500
Eosina-blu di metilene sec. May-Grünwald soluzione, J.T.Baker®
Eosina-blu di metilene sec. May-Grünwald
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00131580
UN: 1230
ADR: 3,II
IVDLogo
Visualizza i codici
Performance Test passes test