Stampa…
Eosina-blu di metilene sec. May-Grünwald, puro stain
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
194830250 194831000
ACRO194830250EA 49.5 EUR
ACRO194830250 ACRO194831000
Eosina-blu di metilene sec. May-Grünwald, puro stain
Eosina-blu di metilene sec. May-Grünwald
Visualizza i codici
Appearance Dark green to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Ratio 1.2 to 2.1 Blue/red ratio
UV Lambda max 515 to 530 nm (red)