Ferro (II) solfato idrato, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Attenzione
|
Formula:
FeSO₄·H₂O Punto di fusione: ∼300 °C Densità: 2,97 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149722 CAS Number: 13463-43-9 EINECS: 231-753-5 |