Stampa…
Sodio dodecilbenzenesulfonato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Laurylbenzenesulphonic acid Sodium Salt, Alkylbenzenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium Alkylbenzenesulphonate, Dodecylbenzenesulphonic acid sodium salt, Sodium Laurylbenzenesulphonate
325910010 325910050 325910250
ACRO325910010EA 44.5 EUR
ACRO325910010 ACRO325910050 ACRO325910250
Sodio dodecilbenzenesulfonato
Sodio dodecilbenzenesulfonato
Formula: C₁₈H₂₉NaO₃S
Peso molecolare: 348,48 g/mol
Punto di fusione: > 300 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011508
CAS Number: 25155-30-0
EINECS: 246-680-4
Merck Index: 13,08686
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥83 %
Water ≤2 %
pH 6.5 to 9.5 (1% soln.)