Destrina, precipitated by alcohol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 9004-53-9
Merck Reference: 14,2953
MDL No.: MFCD00081554
Formula:
(C₆H₁₂O₆)n Densità: 1,45 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081554 CAS Number: 9004-53-9 EINECS: 232-675-4 Merck Index: 14,2953 |