Stampa…
Reagente di Folin-Ciocalteu per l'analisi dei fenoli, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
1.09001.0100 1.09001.0500
1.09001.0100EA 60.4 EUR
1.09001.0100 1.09001.0500
Reagente di Folin-Ciocalteu per l'analisi dei fenoli, Supelco®
Reattivo di Folin-Ciocalteu
Densità: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132625
UN: 3264
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Equivalent acid c(H+)= 2 mol/l (2N)
Sensitivity to phenol Conforms
Sensitivity to bovine serum albumin Conforms