Stampa…
Antimony (III) ethanolate ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
43097.22 43097.14 43097.06
43097.22EA 969 EUR
43097.22 43097.14 43097.06
Antimony (III) ethanolate ≥99.9% (metals basis)
Antimony (III) ethanolate
Purity: 99.9% CAS No.: 10433-06-4 Molecular Formula: Sb(OC2H5)3 Formula Weight: 256.90 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.524 Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 95°/11mm UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00015123
Formula: C₆H₁₅O₃Sb
Peso molecolare: 256,94 g/mol
Punto di ebollizione: 95 °C (11 mmHg)
Densità: 1,524
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015123
CAS Number: 10433-06-4
EINECS: 233-914-5
UN: 3082
ADR: 9,III