Stampa…
9-Fluorenone-4-carboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 9-Oxofluoren-4-carboxylic acid, 9-Oxo-9H-fluorene-4-carboxylic acid, 9-Oxofluorene-4-carboxylic acid
B25021.03 B25021.06
B25021.03EA 30.7 EUR
B25021.03 B25021.06
9-Fluorenone-4-carboxylic acid ≥98%
9-Fluorenone-4-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 6223-83-2 Molecular Formula: C14H8O3 Formula Weight: 224.22 Melting Point: 224-228° Beilstein Reference: 2694801
Formula: C₁₄H₈O₃
Peso molecolare: 224,22 g/mol
Punto di fusione: 224…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001145
CAS Number: 6223-83-2
EINECS: 228-311-9