Stampa…
Arancio G, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Disodium 7-hydroxy-8-phenylazonaphthalene-1,3-disulphonate, Wool Orange 2G, Orange G sodium salt, CI 16230, Acid Orange 10
M-Clarity™ quality level = MQ200
O7252-100G O7252-25G
O7252-100GEA 258 EUR
O7252-100G O7252-25G
Arancio G, Sigma-Aldrich®
Orange G
Formula: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Peso molecolare: 452,38 g/mol
Punto di fusione: 141 °C
Densità: 0,45…0.47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012457
CAS Number: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db9cc20a6cb713d4babe5cf40f4fb3f2350cec65&vid=db9cc20a6cb713d4babe5cf40f4fb3f2350cec65&prid=web&clid=SAPDAM