Stampa…
Arancio G 85+%, pure, high purity stain_biological
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: CI 16230
229820250 229821000
ACRO229820250EA 60.9 EUR
ACRO229820250 ACRO229821000
Arancio G 85+%, pure, high purity stain_biological
Arancio G
Formula: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Peso molecolare: 452.38 g/mol
Punto di fusione: 141
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012457
CAS Number: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6
Visualizza i codici
Appearance Orange to orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥85.0 %