Stampa…
Arancio G, puro, certificato
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Disodium 7-hydroxy-8-phenylazonaphthalene-1,3-disulphonate, Wool Orange 2G, Orange G sodium salt, CI 16230, Acid Orange 10
416550100 416551000
ACRO416550100EA 29.6 EUR
ACRO416550100 ACRO416551000
Arancio G, puro, certificato
Orange G
Formula: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Peso molecolare: 452,38 g/mol
Punto di fusione: 141 °C
Densità: 0,45 to 0.47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012457
CAS Number: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6
Visualizza i codici
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 476 to 481 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.88 to 0.95
BSC Certification Passes
Microbial contamination (Salmonella) Absent in 375g