Resazurina sale sodico, pure, high purity biological stain
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
189900010
189900050
189900250
ACRO189900010EA
35.9
EUR
ACRO189900010
ACRO189900050
ACRO189900250
Resazurina sale sodico, pure, high purity biological stain
Resazurina sale sodico
Formula:
C₁₂H₆NNaO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005036 CAS Number: 62758-13-8 EINECS: 263-718-5 |
Appearance | Dark green to black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Dye content | ≥75 % |