Stampa…
Resazurina sale sodico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21187.03 B21187.06
B21187.03EA 34.1 EUR
B21187.03 B21187.06
Resazurina sale sodico
Resazurina sale sodico
CAS No.: 62758-13-8 Molecular Formula: C12H6NNaO4 Formula Weight: 251.18 Physical Form: Powder Odour: Odourless Beilstein Reference: 3794971 Merck Reference: 14,8141 MDL No.: MFCD00005036
As indicator pH 3.8 (orange) to 6.5 (dark violet)
Formula: C₁₂H₆NNaO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005036
CAS Number: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5
Merck Index: 14,8141