Stampa…
Azometina H sale sodico idrato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10927.03 A10927.06 A10927.14
A10927.03EA 28 EUR
A10927.03 A10927.06 A10927.14
Azometina H sale sodico idrato
Azometina H sale sodico idrato
CAS No.: 206752-32-1 Molecular Formula: C17H12NNaO8S2.xH2O Formula Weight: 445.41(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4100175 MDL No.: MFCD00149588
Formula: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·xH₂O
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149588
CAS Number: 206752-32-1
EINECS: 250-975-3