Azometina H sale sodico, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11962.0010
1.11962.0100
1.11962.0010EA
695
EUR
1.11962.0010
1.11962.0100
Azometina H sale sodico, Supelco®
Azometina H sale sodico
Formula:
C₁₇H₁₂NNaO₈S₂ Punto di fusione: > 200 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042050 CAS Number: 5941-07-1 EINECS: 227-698-1 |
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Molar Mass | 445.39 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |