Azometina H idrato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 32266-60-7
Molecular Formula: C17H13NO8S2.xH2O
Formula Weight: 423.40(anhy)
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00066536
Formula:
C₁₇H₁₃NO₈S₂·H₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066536 CAS Number: 32266-60-7 EINECS: 250-975-3 |