Stampa…
Carminio indaco
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: CI 73015, FD&C Blue #2, 5,5'-Indigodisulphonic acid, Disodium salt, Food blue No. 2, acid Blue 74, Sodium 3,3'-dioxo-[2,2'-biindolinylidene]-5,5'-disulphonate, FD and C Blue No. 2, Carmine Blue
A16052.14 A16052.22
A16052.14EA 27.3 EUR
A16052.14 A16052.22
Carminio indaco
Carminio indaco
CAS No.: 860-22-0 Molecular Formula: C16H8N2Na2O8S2 Formula Weight: 466.36 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4103904 Merck Reference: 14,4944 MDL No.: MFCD00005723
Formula: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
Peso molecolare: 466,36 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005723
CAS Number: 860-22-0
EINECS: 212-728-8
Merck Index: 14,4944