Stampa…
Indaco (sintetico)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
212130250 212131000
ACRO212130250EA 46.8 EUR
ACRO212130250 ACRO212131000
Indaco (sintetico)
Indaco
Formula: C₁₆H₁₀N₂O₂
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005722
CAS Number: 482-89-3
EINECS: 207-586-9
Merck Index: 12,04977
Visualizza i codici
Appearance Dark blue to violet Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies