Stampa…
(±)-Camphene 75% remainder mainly alpha-fenchene
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Camphene, (±)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (±)-3,3-Dimethyl-2-methylennorcamphane
295570025 295570010
ACRO295570025EA 188 EUR
ACRO295570025 ACRO295570010
(±)-Camphene 75% remainder mainly alpha-fenchene
(±)-Camphene
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di ebollizione: 159…160 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 42 °C
Densità: 0,8421 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066603
CAS Number: 79-92-5
EINECS: 201-234-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,01777
Visualizza i codici
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥70 %