4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 4-Chloro-2-hydroxyacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 6921-66-0
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 27-30°
MDL No.: MFCD00238557
Formula:
C₈H₇ClO₂ Peso molecolare: 170.6 Punto di fusione: 27…30 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00238557 CAS Number: 6921-66-0 |