Stampa…
Sodio docusato 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
117100010 117101000 117100025
ACRO117100010EA 97.2 EUR
ACRO117100010 ACRO117101000 ACRO117100025
Sodio docusato 96%
Sodio docusato
Formula: C₂₀H₃₇NaO₇S
Punto di ebollizione: ? 180 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 153…157 °C
Densità: ~ 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012455
CAS Number: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 12,03460
Visualizza i codici
Appearance White Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥95 %
Water ≤2 %
Color of alcohol solution ≤100 APHA (50 % solids in 1:1 alcohol/water)
Insoluble matter ≤300 ppm (50 % in toluene)
Iodine value ≤0.25 (on solids basis)
Acid number ≤2.5 (on solids basis)