Bismarck Brown Y, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₁₈H₁₈N8·2HCl Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012977 CAS Number: 10114-58-6 EINECS: 233-314-3 Merck Index: 12,01294 |