Stampa…
Bismarck Brown R, black powder C.I. 21010
Fornitore: MP Biomedicals
Synonyms: C.I. 21010
0215485850 0215485880
ICNA0215485850EA 40.4 EUR
ICNA0215485850 ICNA0215485880
Bismarck Brown R, black powder C.I. 21010
Bismarck Brown R
Bismarck Brown R is used in a modified Coomasie blue staining procedure.
Formula: C₂₁H₂₄N₈·2HCl
Peso molecolare: 461,39 g/mol
Punto di fusione: 222 °C (dec., lit.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036386
CAS Number: 5421-66-9
EINECS: 213-888-1