ω-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 99-40-1
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 2092660
Formula:
C₈H₇ClO₃ Punto di fusione: 172…176 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002200 CAS Number: 99-40-1 EINECS: 202-754-8 |