Stampa…
2,6-Diclorofenolo indofenolo sale sodico diidrato ≥98% (dry basis), GR per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: 2,6-Dichloroindophenol, sodium salt dihydrate, Sodium 4-(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dienylideneamino)phenoxide dihydrate, Tillmans' reagent dihydrate, 2,6-Dichloroindophenol sodium dihydrate, 2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt, 2,6-Dichloroindophenol sodium salt dihydrate, Sodium 2,6-Dichlorobenzenone-indo-phenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03028.0005 1.03028.0025
1.03028.0005EA 256 EUR
1.03028.0005 1.03028.0025
2,6-Diclorofenolo indofenolo sale sodico diidrato ≥98% (dry basis), GR per analisi, Supelco®
2,6-Diclorofenolo indofenolo sale sodico idrato
For analysis for the determination of ascorbic acid
Formula: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·2H₂O
Punto di fusione: ? 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150015
CAS Number: 620-45-1
EINECS: 210-640-4
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 326.11 g/mol
Bulk Density 320 kg/m3