Stampa…
2,6-Diclorofenolo indofenolo sale sodico idrato 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
152870010 152870100 152870250 152871000
ACRO152870010EA 23.6 EUR
ACRO152870010 ACRO152870100 ACRO152870250 ACRO152871000
2,6-Diclorofenolo indofenolo sale sodico idrato 98+%
2,6-Diclorofenolo indofenolo sale sodico idrato
Formula: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
Punto di fusione: ? 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150014
CAS Number: 1266615-56-8
EINECS: 210-640-4
Visualizza i codici
Appearance Dark green to dark blue-purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤14 % (1 g, 120°C)
Titration with HClO4 ≥98.0 % (On dry substance)
Suitability (for Ascorbic acid det.) Passes test