2,6-Diclorofenolo indofenolo sale sodico ≥97.0% (by argentometric analysis, on dry substance), Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
|
Synonyms:
Sodium 4-(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dienylideneamino)phenoxide, Tillmans' reagent, 2,6-Dichloroindophenol sodium, 2,6-Dichloroindophenol sodium salt, 2,6-Dichloroindophenol sodium derivative
Formula:
C₁₂H₆Cl₂NNaO₂ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
620-45-1 EINECS: 210-640-4 Merck Index: 13,03093 |
assay (HPLC) | Min. 99 % |
measurement uncertainty | effective % |
identity (NMR) | complying |
melting range | 124 - 127 °C |
Identity (IR) | complying |
water (Karl Fischer) | Max. 5 % |