Stampa…
2,6-Diclorofenolo indofenolo sale sodico idrato, BioReagent per la determinazione della vitamina C, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: DPIP, DCIP
D1878-25G D1878-5G
D1878-25GEA 337 EUR
D1878-25G D1878-5G
2,6-Diclorofenolo indofenolo sale sodico idrato, BioReagent per la determinazione della vitamina C, Sigma-Aldrich®
2,6-Diclorofenolo indofenolo sale sodico idrato
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate is a blue redox dye.
Formula: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
Punto di fusione: > 300 °C
MDL Number: MFCD00150014
CAS Number: 266615-56-8
EINECS: 210-640-4