Stampa…
Antimonio (III) potassio ossitartrato idrato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Antimonio potassio L(+)-tartrato idrato
A10889.22 A10889.0E A10889.36
A10889.22EA 32.5 EUR
A10889.22 A10889.0E A10889.36
Antimonio (III) potassio ossitartrato idrato ≥98%
Antimonio (III) potassio ossitartrato idrato
Purity: 98% CAS No.: 331753-56-1 Molecular Formula: C8H4K2O12Sb2.xH2O Formula Weight: 613.82(anhy) Physical Form: Powder Density: 2.607 Appearance: White UN No.: 1551 MDL No.: MFCD00148863
Formula: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·H₂O
Peso molecolare: 631,84 g/mol (anhy)
Densità: 2,607
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148863
CAS Number: 331753-56-1
EINECS: 234-293-3
UN: 1551
ADR: 6.1,III