Stampa…
Antimonio (III) potassio ossitartrato triidrato ≥99.0%, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08092.0250 1.08092.1000
1.08092.0250EA 60.7 EUR
1.08092.0250 1.08092.1000
Antimonio (III) potassio ossitartrato triidrato ≥99.0%, EMPLURA®, Supelco®
Antimonio (III) potassio ossitartrato triidrato
Formula: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Punto di fusione: 100 °C
Densità: 2,6 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00167056
CAS Number: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00706
Visualizza i codici
Assay (iodometric) 99.0 - 103.0 %
Identity passes test
As (Arsenic) ≤ 0.015 %
Pb (Lead) ≤ 0.002 %
Loss on drying ≤ 2.7 %