Antimonio (III) potassio ossitartrato triidrato 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O Punto di fusione: 100 °C Densità: 2,6 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00167056 CAS Number: 28300-74-5 EINECS: 229-436-1 UN: 1551 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00706 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Loss on drying | ≤2.7 % (105°C) |