Antimonio (III) potassio ossitartrato triidrato 99.0-103.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.0-103.0%
CAS No.: 28300-74-5
Molecular Formula: C8H4K2O12Sb2.3H2O
Formula Weight: 667.87 (613.82anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.6
Appearance: White
Odour: Unpleasant
Merck Reference: 14,700
UN No.: 1551
MDL No.: MFCD00148863
Formula:
C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O Punto di fusione: 100 °C Densità: 2,6 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00148863 CAS Number: 28300-74-5 EINECS: 229-436-1 UN: 1551 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,700 |