Stampa…
(-)-Chinina cloridrato diidrato, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22194.0025 8.22194.0100
8.22194.0025EA 73.6 EUR
8.22194.0025 8.22194.0100
(-)-Chinina cloridrato diidrato, Sigma-Aldrich®
(-)-Chinina cloridrato diidrato
Formula: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Punto di fusione: 158…160 °C
Flash Pt: 122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151248
CAS Number: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1
Visualizza i codici
Solubility 62.5 g/l (20 °C)
Melting Point 115 °C (decomposition)
Molar Mass 396.91 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
Flash Point 122 °C
pH 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)