Stampa…
(-)-Cinchonidine 99% (total base) may cont. up to 5% quinine
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A18796.14 A18796.22
A18796.14EA 68.3 EUR
A18796.14 A18796.22
(-)-Cinchonidine 99% (total base) may cont. up to 5% quinine
(-)-Cinchonidine
Purity: 99% CAS No.: 485-71-2 Molecular Formula: C19H22N2O Formula Weight: 294.39 Melting Point: 201-206° Beilstein Reference: 89690 Merck Reference: 14,2286 Optical Rotation: -109° (c=0.5 in ethanol) MDL No.: MFCD00006783
Formula: C₁₉H₂₂N₂O
Punto di ebollizione: 465 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 201…206 °C
Densità: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006783
CAS Number: 485-71-2
EINECS: 207-622-3
Merck Index: 14,2286