Stampa…
(+)-Cinconine, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Cinchonine, (S)-Quinolin-4-yl((1S,2R,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02506.0025 8.02506.0100
8.02506.0025EA 73.6 EUR
8.02506.0025 8.02506.0100
(+)-Cinconine, Sigma-Aldrich®
(+)-Cinconine
Formula: C₁₉H₂₂N₂O
Peso molecolare: 294.4 g/mol
Punto di fusione: 261…264 °C
Densità: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064372
CAS Number: 118-10-5
EINECS: 204-234-6
Merck Index: 13,02308
Visualizza i codici
Solubility 0.25 g/l (20 °C)
Melting Point 258 - 264 °C
Molar Mass 294.40 g/mol
Bulk Density 130 kg/m3
pH 9.0 (0.25 g/l, H2O, 20 °C) (as aqueous solution)