(+)-Cinconine ≥98% cont. up to 3% quinidine/dihydroquinidine and 3% quinine/dihydroquinine
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 118-10-5
Molecular Formula: C19H22N2O
Formula Weight: 294.39
Melting Point: 253-258°
Beilstein Reference: 89689
Merck Reference: 14,2287
Optical Rotation: +225° (c=0.5 in ethanol)
MDL No.: MFCD00064372
Formula:
C₁₉H₂₂N₂O Punto di fusione: 253…258 °C Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064372 CAS Number: 118-10-5 EINECS: 204-234-6 Merck Index: 14,2287 |