Stampa…
(±)-Camphene (sum of camphene + fenchene), tech. (sum of camphene + fenchene)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Camphene, (±)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (±)-3,3-Dimethyl-2-methylennorcamphane
A18040.30 A18040.18 A18040.0B
A18040.30EA 64.3 EUR
A18040.30 A18040.18 A18040.0B
(±)-Camphene (sum of camphene + fenchene), tech. (sum of camphene + fenchene)
(±)-Camphene
CAS No.: 5794-04-7 Molecular Formula: C10H16 Formula Weight: 136.24 Flash Point: 34°(94°F) Melting Point: ca 35° Boiling Point: 159-160° Merck Reference: 14,1730 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00066603
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di ebollizione: 159…160 °C
Punto di fusione: 42…45 °C
Densità: 0,850
Flash Pt: 34 °C (94 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066603
CAS Number: 79-92-5
EINECS: 201-234-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,1730