Stampa…
l(-)-Mentolo, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
Synonyms: (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, L-Menthol, Levomenthol, L(-)-Menthyl alcoholol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R)-(-)-Menthol, (-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol
1.05995.1000 1.05995.9025
1.05995.1000EA 376 EUR
1.05995.1000 1.05995.9025
l(-)-Mentolo, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
l(-)-Mentolo
Formula: C₁₀H₂₀O
Punto di ebollizione: 212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 41…44 °C
Densità: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062979
CAS Number: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861