Stampa…
l(-)-Mentolo 99.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, L-Menthol, Levomenthol, L(-)-Menthyl alcoholol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R)-(-)-Menthol, (-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol
125401000 125405000 125400050 125400025
ACRO125401000EA 53.8 EUR
ACRO125401000 ACRO125405000 ACRO125400050 ACRO125400025
l(-)-Mentolo 99.5%
l(-)-Mentolo
Formula: C₁₀H₂₀O
Punto di ebollizione: 212 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 41…43 °C
Densità: 0,89 g/cm³
Flash Pt: 94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062979
CAS Number: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.4 %
Specific optical rotation -48° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, EtOH)